Imprimer
2-Chloro-4-methoxypyrimidine-5-carbonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905966-1G OR905966-250MG
APOSOR905966-1GEA 179 EUR
APOSOR905966-1G APOSOR905966-250MG
2-Chloro-4-methoxypyrimidine-5-carbonitrile 98%
2-Chloro-4-methoxypyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₆H₄ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16250650
Numéro CAS: 1106295-93-5