Imprimer
N-Méthyl-p-toluidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N,4-Dimethylaniline, p-(Methylamino)toluene, N-Methyl-4-methylaniline, 4-(Methylamino)toluene, 4-Methyl-N-methylaniline
OR905934-100G OR905934-25G
APOSOR905934-100GEA 43.5 EUR
APOSOR905934-100G APOSOR905934-25G
N-Méthyl-p-toluidine 98%
N-Méthyl-p-toluidine
Formule: C₈H₁₁N
Poids moléculaire: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 89
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025628
Numéro CAS: 623-08-5