Imprimer
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905921-1G OR905921-250MG
APOSOR905921-1GEA 364 EUR
APOSOR905921-1G APOSOR905921-250MG
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole
Formule: C₉H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780793
Numéro CAS: 7746-29-4