Imprimer
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905841-1G OR905841-250MG
APOSOR905841-1GEA 806 EUR
APOSOR905841-1G APOSOR905841-250MG
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole 97%
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole
Formule: C8H13N3S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 118113-05-6