Imprimer
2,3-Dimethoxyquinoxaline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905834-1G OR905834-250MG
APOSOR905834-1GEA 683 EUR
APOSOR905834-1G APOSOR905834-250MG
2,3-Dimethoxyquinoxaline 95%
2,3-Dimethoxyquinoxaline
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 190.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068701
Numéro CAS: 6333-43-3