Imprimer
7-Chloro-4-chromanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905815-1G OR905815-5G
APOSOR905815-1GEA 65.4 EUR
APOSOR905815-1G APOSOR905815-5G
7-Chloro-4-chromanone 95%
7-Chloro-4-chromanone
Formule: C₉H₇ClO₂
Poids moléculaire: 182.6000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744054
Numéro CAS: 18385-72-3