Imprimer
4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905814-1G OR905814-5G
APOSOR905814-1GEA 148 EUR
APOSOR905814-1G APOSOR905814-5G
4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine ≥98%
4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine
Formule: C₆H₂Cl₂N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09965522
Numéro CAS: 699-89-8