Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₈O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00095227 Numéro CAS: 5326-50-1 |