Imprimer
1-Éthyl-2-pyrrolidone 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905748-100G OR905748-500G
APOSOR905748-100GEA 0 EUR
APOSOR905748-100G APOSOR905748-500G
1-Éthyl-2-pyrrolidone 96%
1-Éthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₆H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003199
Numéro CAS: 2687-91-4