Imprimer
Methyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905711-1G OR905711-5G
APOSOR905711-1GEA 0 EUR
APOSOR905711-1G APOSOR905711-5G
Methyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 95%
Methyl-2-methylthiophene-3-carboxylate
Formule: C₇H₈O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026360
Numéro CAS: 53562-51-9