Imprimer
2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905691-1G OR905691-250MG
APOSOR905691-1GEA 54.4 EUR
APOSOR905691-1G APOSOR905691-250MG
2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid 95%
2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄HCl₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16615251
Numéro CAS: 127426-30-6