Imprimer
2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905690-1G OR905690-250MG
APOSOR905690-1GEA 219 EUR
APOSOR905690-1G APOSOR905690-250MG
2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid 95%
2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907855
Numéro CAS: 930798-25-7