2-Amino-3-methoxybenzonitrile 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₈N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09744022 Numéro CAS: 148932-68-7 |