Imprimer
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Methyl-8-methylsulphanyl-imidazo[1,2-a]pyrazine
OR905621-100MG OR905621-1G OR905621-250MG
APOSOR905621-100MGEA 273 EUR
APOSOR905621-100MG APOSOR905621-1G APOSOR905621-250MG
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98%
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₈H₉N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17215754
Numéro CAS: 1094070-46-8