Piroctone olamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2(1H)-pyridone Ethanolamine, 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
Formule:
C₁₄H₂₃NO₂ Poids moléculaire: 298.43 g/mol Point d'ébullition: 130…135 °C Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01690792 Numéro CAS: 68890-66-4 |