Imprimer
Isocyanure de benzyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905439-1G OR905439-5G
APOSOR905439-1GEA 23 EUR
APOSOR905439-1G APOSOR905439-5G
Isocyanure de benzyle 95%
Isocyanure de benzyle
Formule: C₈H₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000004
Numéro CAS: 10340-91-7