Imprimer
2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine
OR905328-1G OR905328-250MG
APOSOR905328-1GEA 435 EUR
APOSOR905328-1G APOSOR905328-250MG
2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
2-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅ClN₂
Poids moléculaire: 198.7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11696438
Numéro CAS: 46006-95-5