Imprimer
4-Aminomethylquinoline hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905248-1G OR905248-250MG
APOSOR905248-1GEA 236 EUR
APOSOR905248-1G APOSOR905248-250MG
4-Aminomethylquinoline hydrochloride 95%
4-Aminomethylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861486
Numéro CAS: 1095661-17-8