Imprimer
2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR905191-1G OR905191-250MG
APOSOR905191-1GEA 265 EUR
APOSOR905191-1G APOSOR905191-250MG
2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine 97%
2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₃ClN₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13193436
Numéro CAS: 884860-63-3