Imprimer
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905054-1G OR905054-250MG
APOSOR905054-1GEA 464 EUR
APOSOR905054-1G APOSOR905054-250MG
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine 95%
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine
Formule: C₆H₁₀N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 89488-74-4