Imprimer
Acide 2-bromoisobutyrique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-bromo-2-méthylpropionique, Acide α-bromoisobutyrique
OR905022-100G OR905022-1KG OR905022-500G
APOSOR905022-100GEA 132 EUR
APOSOR905022-100G APOSOR905022-1KG APOSOR905022-500G
Acide 2-bromoisobutyrique 95%
Acide 2-bromoisobutyrique
Formule: C₄H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004168
Numéro CAS: 2052-01-9