Imprimer
Chloromethyl isopropyl carbonate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR905009-100G OR905009-25G OR905009-500G
APOSOR905009-100GEA 0 EUR
APOSOR905009-100G APOSOR905009-25G APOSOR905009-500G
Chloromethyl isopropyl carbonate 97%
Chloromethyl isopropyl carbonate
Formule: C₅H₉ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375443
Numéro CAS: 35180-01-9