5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₅BrN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10566045 Numéro CAS: 1210838-82-6 |