Imprimer
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR904891-100G OR904891-25G
APOSOR904891-100GEA 95.7 EUR
APOSOR904891-100G APOSOR904891-25G
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline
Formule: C₇H₇BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782182
Numéro CAS: 30273-47-3