Imprimer
4-Methoxybenzyl isocyanide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904817-1G OR904817-250MG
APOSOR904817-1GEA 955 EUR
APOSOR904817-1G APOSOR904817-250MG
4-Methoxybenzyl isocyanide 95%
4-Methoxybenzyl isocyanide
Formule: C₉H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664572
Numéro CAS: 1197-58-6