Imprimer
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904800-1G OR904800-250MG
APOSOR904800-1GEA 841 EUR
APOSOR904800-1G APOSOR904800-250MG
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₇H₈O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5556-22-9