Imprimer
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904769-1G OR904769-25G OR904769-5G
APOSOR904769-1GEA 24.4 EUR
APOSOR904769-1G APOSOR904769-25G APOSOR904769-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159635
Numéro CAS: 25016-12-0