Imprimer
5-Chloro-2-methoxyisonicotinic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904765-1G OR904765-250MG
APOSOR904765-1GEA 545 EUR
APOSOR904765-1G APOSOR904765-250MG
5-Chloro-2-methoxyisonicotinic acid 98%
5-Chloro-2-methoxyisonicotinic acid
Formule: C7H6ClNO3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 88912-22-5