Imprimer
Tribromure de N,N,N-triméthylanilinium 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tribromure de phényltrimethylammonium
OR904742-100G OR904742-1KG OR904742-500G
APOSOR904742-100GEA 0 EUR
APOSOR904742-100G APOSOR904742-1KG APOSOR904742-500G
Tribromure de N,N,N-triméthylanilinium 98%
Tribromure de N,N,N-triméthylanilinium
Formule: C₉H₁₄Br₃N
Poids moléculaire: 375.93 g/mol
Point de fusion: 112…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011789
Numéro CAS: 4207-56-1
UN: 3261
ADR: 8 II