Imprimer
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904722-1G OR904722-250MG
APOSOR904722-1GEA 87 EUR
APOSOR904722-1G APOSOR904722-250MG
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine 95%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine
Formule: C₇H₉N₃
Poids moléculaire: 135.1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062758
Numéro CAS: 35808-40-3