Imprimer
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904676-10G OR904676-1G OR904676-5G
APOSOR904676-10GEA 899 EUR
APOSOR904676-10G APOSOR904676-1G APOSOR904676-5G
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Poids moléculaire: 177.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061050
Numéro CAS: 104395-86-0