Imprimer
4-Amino-3,5-xylenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR904670-100G OR904670-25G OR904670-5G
APOSOR904670-100GEA 295 EUR
APOSOR904670-100G APOSOR904670-25G APOSOR904670-5G
4-Amino-3,5-xylenol 98%
4-Amino-3,5-xylenol
Formule: C₈H₁₁NO
Point de fusion: 181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01741459
Numéro CAS: 3096-70-6