Imprimer
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904656-1G OR904656-250MG
APOSOR904656-1GEA 328 EUR
APOSOR904656-1G APOSOR904656-250MG
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile 95%
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664880
Numéro CAS: 169036-66-2