Imprimer
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(1H-Pyrrol-1-yl)acetic acid
OR904643-1G OR904643-250MG
APOSOR904643-1GEA 279 EUR
APOSOR904643-1G APOSOR904643-250MG
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid
Formule: C₆H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955795
Numéro CAS: 19167-98-7