Imprimer
2-Bromo-6-cyanopyrazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904498-1G OR904498-5G
APOSOR904498-1GEA 104 EUR
APOSOR904498-1G APOSOR904498-5G
2-Bromo-6-cyanopyrazine 97%
2-Bromo-6-cyanopyrazine
Formule: C₅H₂BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109800
Numéro CAS: 859064-02-1