Imprimer
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR904478-1G OR904478-250MG OR904478-5G
APOSOR904478-1GEA 194 EUR
APOSOR904478-1G APOSOR904478-250MG APOSOR904478-5G
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₆N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09832936
Numéro CAS: 1004-17-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III