1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₇N₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02665163 Numéro CAS: 383136-27-4 |