Imprimer
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate
OR904439-1G OR904439-250MG
APOSOR904439-1GEA 134 EUR
APOSOR904439-1G APOSOR904439-250MG
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₈ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520431
Numéro CAS: 3356-96-5