Imprimer

2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

OR9044-1G OR9044-250MG
APOSOR9044-1GEA 212 EUR
APOSOR9044-1G APOSOR9044-250MG
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine 95%
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine
Formule: C₉H₁₄N₄
Poids moléculaire: 178.24 g/mol
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272850
Numéro CAS: 51047-59-7
UN: 3259
ADR: 8 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR