Imprimer
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzooxazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904351-1G OR904351-250MG OR904351-5G
APOSOR904351-1GEA 0 EUR
APOSOR904351-1G APOSOR904351-250MG APOSOR904351-5G
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzooxazine 98%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzooxazine
Formule: C₈H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11603433
Numéro CAS: 120711-81-1