Imprimer
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904308-1G OR904308-250MG
APOSOR904308-1GEA 168 EUR
APOSOR904308-1G APOSOR904308-250MG
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol
Formule: C7H15NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044222
Numéro CAS: 373603-88-4