Imprimer
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR904285-1G OR904285-25G OR904285-5G
APOSOR904285-1GEA 29 EUR
APOSOR904285-1G APOSOR904285-25G APOSOR904285-5G
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Point de fusion: 170…190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00590200
Numéro CAS: 372089-59-3