Imprimer
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904228-1G OR904228-250MG
APOSOR904228-1GEA 364 EUR
APOSOR904228-1G APOSOR904228-250MG
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02056541
Numéro CAS: 676348-38-2