Imprimer
Acide 2-méthoxynicotinique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9042-25G OR9042-5G OR9042-1G
APOSOR9042-25GEA 19 EUR
APOSOR9042-25G APOSOR9042-5G APOSOR9042-1G
Acide 2-méthoxynicotinique 98%
Acide 2-méthoxynicotinique
Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085110
Numéro CAS: 16498-81-0