Imprimer
(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl N-(Triethylammoniosulphonyl)carbamate, Burgess Reagent
OR904017-1G OR904017-5G OR904017-25G
APOSOR904017-1GEA 33.5 EUR
APOSOR904017-1G APOSOR904017-5G APOSOR904017-25G
(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt 95%
(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt
Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
Poids moléculaire: 238.30 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077815
Numéro CAS: 29684-56-8