Imprimer
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR904005-100MG OR904005-1G OR904005-250MG
APOSOR904005-100MGEA 190 EUR
APOSOR904005-100MG APOSOR904005-1G APOSOR904005-250MG
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06742804
Numéro CAS: 4027-59-2