Imprimer
2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903996-1G OR903996-250MG
APOSOR903996-1GEA 667 EUR
APOSOR903996-1G APOSOR903996-250MG
2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
2-Chloro-7-methylquinoxaline
Formule: C₉H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 90272-84-7