Imprimer
6-Heptyn-1-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR903961-100G OR903961-10G OR903961-25G OR903961-5G
APOSOR903961-100GEA 408 EUR
APOSOR903961-100G APOSOR903961-10G APOSOR903961-25G APOSOR903961-5G
6-Heptyn-1-ol 97%
6-Heptyn-1-ol
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 105 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00049198
Numéro CAS: 63478-76-2