2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
6-Chloro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Formule:
C₈H₇ClN₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
38338-21-5 |