Imprimer
2-Morpholinopyrimidin-4-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903939-1G OR903939-250MG
APOSOR903939-1GEA 57.2 EUR
APOSOR903939-1G APOSOR903939-250MG
2-Morpholinopyrimidin-4-ol 95%
2-Morpholinopyrimidin-4-ol
Formule: C₈H₁₁N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234443
Numéro CAS: 19810-79-8